2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,3,3,3-Pentafluoropropan-1-amine hydrochloride
PC3851-1G PC3851-5G
APOSPC3851-1GEA 105 EUR
APOSPC3851-1G APOSPC3851-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine hydrochloride 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine hydrochloride
Formula: C₃H₅ClF₅N
MW: 185,53 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054747
Núm. CAS: 374-14-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III