2-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3857-1G PC3857-5G PC3857-10G
APOSPC3857-1GEA 66.7 EUR
APOSPC3857-1G APOSPC3857-5G APOSPC3857-10G
2-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 98%
2-(2,3-Difluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862011
Núm. CAS: 126163-30-2