2-Fluoro-5-nitroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3860-100G PC3860-25G
APOSPC3860-100GEA 55.1 EUR
APOSPC3860-100G APOSPC3860-25G
2-Fluoro-5-nitroanilina 98%
2-Fluoro-5-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Pto. de fusión: 99…101 °C
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007652
Núm. CAS: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III