3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3862-1G PC3862-5G
APOSPC3862-1GEA 66.7 EUR
APOSPC3862-1G APOSPC3862-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂BrF₄N
Densidad: 1,774 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061304
Núm. CAS: 1031929-01-7
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III