Alcohol 5-fluoro-2-(trifluorometil)bencilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3863-5G PC3863-1G
APOSPC3863-5GEA 43.5 EUR
APOSPC3863-5G APOSPC3863-1G
Alcohol 5-fluoro-2-(trifluorometil)bencilico 97%
Alcohol 5-fluoro-2-(trifluorometil)bencilico
Formula: C₈H₆F₄O
Pto. de fusión: 48…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236286
Núm. CAS: 238742-82-0