4-Fluoro-2-nitroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3870-100G PC3870-500G
APOSPC3870-100GEA 39.3 EUR
APOSPC3870-100G APOSPC3870-500G
4-Fluoro-2-nitroanilina 97%
4-Fluoro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Pto. de fusión: 90…94 °C
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007830
Núm. CAS: 364-78-3
EINECS: 206-666-0