Cloruro de 2-fluoro-5-metilbenceno-1-sulfonilo

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 2-Fluoro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride

PC3871-1G PC3871-25G PC3871-5G
APOSPC3871-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3871-1G APOSPC3871-25G APOSPC3871-5G
Cloruro de 2-fluoro-5-metilbenceno-1-sulfonilo
Cloruro de 2-fluoro-5-metilbenceno-1-sulfonilo
Formula: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208,64 g/mol
Pto. de fusión: 30…34 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039785
Núm. CAS: 870704-14-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR