Propionyl fluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3875-25G PC3875-5G
APOSPC3875-25GEA 1180 EUR
APOSPC3875-25G APOSPC3875-5G
Propionyl fluoride 97%
Propionyl fluoride
Formula: C₃H₅FO
MW: 76,07 g/mol
Pto. Ebullición: 42…44 °C/760mmHg
Densidad: 0,947 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039220
Núm. CAS: 430-71-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II