1,1,1,3-Tetrafluoropropano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: FC-254fb
PC3878-5G PC3878-25G
APOSPC3878-5GEA 343 EUR
APOSPC3878-5G APOSPC3878-25G
1,1,1,3-Tetrafluoropropano 97%
1,1,1,3-Tetrafluoropropano
Formula: C₃H₄F₄
Pto. Ebullición: 29…30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 460-36-6
UN: 3161
ADR: 2.1,