4-Fluoro-3-nitroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3880-100G PC3880-25G PC3880-500G
APOSPC3880-100GEA 24.8 EUR
APOSPC3880-100G APOSPC3880-25G APOSPC3880-500G
4-Fluoro-3-nitroanilina 98%
4-Fluoro-3-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Pto. de fusión: 94…98 °C
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007833
Núm. CAS: 364-76-1
EINECS: 206-665-5
UN: 1325
ADR: 4.1 II