2-Fluoro-4-nitroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3882-100G PC3882-25G PC3882-5G
APOSPC3882-100GEA 58 EUR
APOSPC3882-100G APOSPC3882-25G APOSPC3882-5G
2-Fluoro-4-nitroanísol 98%
2-Fluoro-4-nitroanísol
Formula: C₇H₆FNO₃
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061095
Núm. CAS: 455-93-6