4-Fluoro-2-nitroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
PC3883-25G PC3883-5G PC3883-100G
APOSPC3883-25GEA 29 EUR
APOSPC3883-25G APOSPC3883-5G APOSPC3883-100G
4-Fluoro-2-nitroanísol 98%
4-Fluoro-2-nitroanísol
Formula: C₇H₆FNO₃
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013375
Núm. CAS: 445-83-0