5-Fluoro-2-nitrobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3885D-100G PC3885D-250G PC3885D-25G PC3885D-500G
APOSPC3885D-100GEA 108 EUR
APOSPC3885D-100G APOSPC3885D-250G APOSPC3885D-25G APOSPC3885D-500G
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehído 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄FNO₃
Pto. Ebullición: 153 °C/23mmHg
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153175
Núm. CAS: 395-81-3
EINECS: 206-903-8