1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Bromophenyl)(trifluoromethyl)sulphane
PC3886-1G PC3886-5G PC3886-25G
APOSPC3886-1GEA 33.5 EUR
APOSPC3886-1G APOSPC3886-5G APOSPC3886-25G
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene
Formula: C₇H₄BrF₃S
Pto. Ebullición: 192…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236348
Núm. CAS: 2252-45-1