2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3889-5G PC3889-1G PC3889-25G
APOSPC3889-5GEA 72.5 EUR
APOSPC3889-5G APOSPC3889-1G APOSPC3889-25G
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate 98%
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate
Formula: C₃H₅F₃O₃S
MW: 178.130 g/mol
Densidad: 1.513 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025058
Núm. CAS: 25236-64-0
UN: 3265
ADR: 8 III