1-Fluoro-2-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
PC3890-1KG PC3890-250G PC3890-25G
APOSPC3890-1KGEA 127 EUR
APOSPC3890-1KG APOSPC3890-250G APOSPC3890-25G
1-Fluoro-2-nitrobenceno 98%
1-Fluoro-2-nitrobenceno
The activated fluorine reacts with arylamines to form 2-nitrodiarylamines see: Synthesis, 215 (1980)
Formula: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1 g/mol
Pto. Ebullición: 116 °C/22mmHg
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 1.338 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007048
Núm. CAS: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III