1-Fluoro-3-nitrobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoronitrobenzene
PC3900-100G PC3900-25G
APOSPC3900-100GEA 0 EUR
APOSPC3900-100G APOSPC3900-25G
1-Fluoro-3-nitrobenceno 97%
1-Fluoro-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₄FNO₂
Pto. Ebullición: 204…206 °C
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007196
Núm. CAS: 402-67-5
EINECS: 206-953-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III