2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3903-25G PC3903-5G PC3903-100G
APOSPC3903-25GEA 27.7 EUR
APOSPC3903-25G APOSPC3903-5G APOSPC3903-100G
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Powerful trifluoroethylating agent; Useful for synthesis offluorinated amino acids, ask for references.
Formula: C₃H₂F₆O₃S
Pto. Ebullición: 91 °C
Densidad: 1,611 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671579
Núm. CAS: 6226-25-1
EINECS: 458-390-7
UN: 3265
ADR: 8,II