1-Fluoro-4-nitrobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
PC3910-250G PC3910-1KG
APOSPC3910-250GEA 43.5 EUR
APOSPC3910-250G APOSPC3910-1KG
1-Fluoro-4-nitrobenceno 99%
1-Fluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1 g/mol
Pto. Ebullición: 205 °C
Pto. de fusión: 22…24 °C
Densidad: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007282
Núm. CAS: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III