Ácido 2-fluoro-4-nitrobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3912-5G
APOSPC3912-5GEA 21.9 EUR
APOSPC3912-5G
Ácido 2-fluoro-4-nitrobenzoico 97%
Ácido 2-fluoro-4-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Pto. de fusión: 172…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00275565
Núm. CAS: 403-24-7