Ácido 2-bromo-3-fluorobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3917-5G PC3917-25G PC3917-10G
APOSPC3917-5GEA 31.9 EUR
APOSPC3917-5G APOSPC3917-25G APOSPC3917-10G
Ácido 2-bromo-3-fluorobenzoico 97%
Ácido 2-bromo-3-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Pto. de fusión: 158…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569398
Núm. CAS: 132715-69-6