Ácido 3-bromo-5-fluorobenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3919-25G PC3919-5G
APOSPC3919-25GEA 26.1 EUR
APOSPC3919-25G APOSPC3919-5G
Ácido 3-bromo-5-fluorobenzoico 99%
Ácido 3-bromo-5-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Pto. de fusión: 141…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569540
Núm. CAS: 176548-70-2