5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonylchloride
PC3921-5G PC3921-1G
APOSPC3921-5GEA 0 EUR
APOSPC3921-5G APOSPC3921-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
MW: 247,05 g/mol
Pto. de fusión: 44…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01940426
Núm. CAS: 13656-57-0
UN: 1759
ADR: 8,III