4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonylchloride
PC3922-1G PC3922-250MG
APOSPC3922-1GEA 654 EUR
APOSPC3922-1G APOSPC3922-250MG
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
MW: 247,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091386
Núm. CAS: 286932-78-3
UN: 1760
ADR: 8,II