5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-2,4-difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3924-1G PC3924-25G PC3924-5G PC3924-100G
APOSPC3924-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3924-1G APOSPC3924-25G APOSPC3924-5G APOSPC3924-100G
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂BrClF₂O₂S
MW: 291.5 g/mol
Pto. de fusión: 34…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01940424
Núm. CAS: 287172-61-6
UN: 3261
ADR: 8 II