5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3926-1G PC3926-5G
APOSPC3926-1GEA 109 EUR
APOSPC3926-1G APOSPC3926-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₄ClF₂NO₂S
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01940427
Núm. CAS: 13656-56-9
UN: 1759
ADR: 8,III