2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3927-1G PC3927-5G
APOSPC3927-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3927-1G APOSPC3927-5G
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅HCl₂F₃N₂
Pto. Ebullición: 49 °C/32mmHg
Densidad: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03426408
Núm. CAS: 3932-97-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III