Ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3931-100G PC3931-25G PC3931-5G
APOSPC3931-100GEA 48 EUR
APOSPC3931-100G APOSPC3931-25G APOSPC3931-5G
Ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico 98%
Ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Pto. de fusión: 139…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134238
Núm. CAS: 7304-32-7