Ácido 4-fluoro-3-nitrobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3935-25G PC3935-5G PC3935-100G
APOSPC3935-25GEA 21.9 EUR
APOSPC3935-25G APOSPC3935-5G APOSPC3935-100G
Ácido 4-fluoro-3-nitrobenzoico
Ácido 4-fluoro-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Pto. Ebullición: 92 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007058
Núm. CAS: 453-71-4
EINECS: 207-221-3