2-Fluoro-5-nitrobenzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3937-100G PC3937-25G
APOSPC3937-100GEA 170 EUR
APOSPC3937-100G APOSPC3937-25G
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrilo 97%
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₃FN₂O₂
Pto. de fusión: 70…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042299
Núm. CAS: 17417-09-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III