4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3938E-1G
PC3938E-250MG
APOSPC3938E-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3938E-1G
APOSPC3938E-250MG
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98%
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone
Formula:
C₁₃H₈FNO₃ Pto. de fusión: 87…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053428 Núm. CAS: 2195-47-3 |