α-α-α-2-Tetrafluoro-5-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3940-100G PC3940-25G
APOSPC3940-100GEA 55.1 EUR
APOSPC3940-100G APOSPC3940-25G
α-α-α-2-Tetrafluoro-5-nitrotolueno 98%
α-α-α-2-Tetrafluoro-5-nitrotolueno
Formula: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209.1 g/mol
Pto. Ebullición: 105…110 °C/25mmHg
Densidad: 1.522 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024576
Núm. CAS: 400-74-8
EINECS: 206-925-8