Ácido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid
PC3941-100G PC3941-25G PC3941-250G
APOSPC3941-100GEA 53.8 EUR
APOSPC3941-100G APOSPC3941-25G APOSPC3941-250G
Ácido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico 97%
Ácido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico
Formula: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209,99 g/mol
Pto. de fusión: 152…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799517
Núm. CAS: 82671-06-5