3-Nitro-α-α-α-4-tetrafluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
PC3950-100G PC3950-500G PC3950-25G
APOSPC3950-100GEA 94.4 EUR
APOSPC3950-100G APOSPC3950-500G APOSPC3950-25G
3-Nitro-α-α-α-4-tetrafluorotolueno 98%
3-Nitro-α-α-α-4-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Pto. Ebullición: 91…92 °C/15mmHg
Densidad: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007059
Núm. CAS: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 1993
ADR: 3,III