α-α-α-5-Tetrafluoro-2-nitrotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride, α,α,α,5-Tetrafluoro-2-nitrotoluene, 1-Fluoro-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC3952-100G PC3952-25G PC3952-250G PC3952-500G
APOSPC3952-100GEA 40.6 EUR
APOSPC3952-100G APOSPC3952-25G APOSPC3952-250G APOSPC3952-500G
α-α-α-5-Tetrafluoro-2-nitrotolueno 99%
α-α-α-5-Tetrafluoro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209.1 g/mol
Pto. Ebullición: 198…199 °C
Pto. de fusión: 23 °C
Densidad: 1.497 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039741
Núm. CAS: 393-09-9