(Trifluorometil)trimetilsilano 0,5 M in THF 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3953-100ML PC3953-25ML PC3953-5ML
APOSPC3953-100MLEA 125 EUR
APOSPC3953-100ML APOSPC3953-25ML APOSPC3953-5ML
(Trifluorometil)trimetilsilano 0,5 M in THF 98%
(Trifluorometil)trimetilsilano
Formula: C₄H₉F₃Si
Pto. Ebullición: 40 °C
Densidad: 0,895 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00145454
Núm. CAS: 81290-20-2
UN: 1993
ADR: 3,III