4-Fluoro-N-isopropylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC3954-5G PC3954-1G PC3954-25G
APOSPC3954-5GEA 116 EUR
APOSPC3954-5G APOSPC3954-1G APOSPC3954-25G
4-Fluoro-N-isopropylbenzamide
4-Fluoro-N-isopropylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₂FNO
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01214150
Núm. CAS: 70001-45-5