5-Carboxy-2-chloro-4-fluorophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC3955-1G PC3955-250MG
APOSPC3955-1GEA 498 EUR
APOSPC3955-1G APOSPC3955-250MG
5-Carboxy-2-chloro-4-fluorophenylboronic acid
5-Carboxy-2-chloro-4-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₅BClFO₄
Pto. de fusión: 221…223 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09878325
Núm. CAS: 957066-06-7