3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3956-10G
PC3956-5G
APOSPC3956-10GEA
328
EUR
APOSPC3956-10G
APOSPC3956-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₆BrF₃O₂ MW: 271,03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09999512 Núm. CAS: 1026201-95-5 |