3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3957-10G PC3957-5G PC3957-1G
APOSPC3957-10GEA 393 EUR
APOSPC3957-10G APOSPC3957-5G APOSPC3957-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11035864
Núm. CAS: 1031929-10-8
UN: 3265
ADR: 8,II