(R)-(+)-4-Fluoro-α-metilbencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine, (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine
PC3962-1G
PC3962-25G
PC3962-5G
APOSPC3962-1GEA
24.8
EUR
APOSPC3962-1G
APOSPC3962-25G
APOSPC3962-5G
(R)-(+)-4-Fluoro-α-metilbencilamina 97%
(R)-(+)-4-Fluoro-α-metilbencilamina
Formula:
C₈H₁₀FN Pto. Ebullición: 76 °C/22mmHg Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 68 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03093090 Núm. CAS: 374898-01-8 UN: 2735 ADR: 8,II |