(2-Fluorophenyl)glycine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
PC3964-5G PC3964-1G PC3964-10G
APOSPC3964-5GEA 215 EUR
APOSPC3964-5G APOSPC3964-1G APOSPC3964-10G
(2-Fluorophenyl)glycine 97%
(2-Fluorophenyl)glycine
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169.16 g/mol
Pto. de fusión: 290 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042726
Núm. CAS: 84145-28-8