Ácido 6-fluoronicotinico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-pyridinecarboxylic acid
PC3965-100G PC3965-25G
APOSPC3965-100GEA 435 EUR
APOSPC3965-100G APOSPC3965-25G
Ácido 6-fluoronicotinico 97%
Ácido 6-fluoronicotinico
Formula: C₆H₄FNO₂
Pto. de fusión: 144…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01859863
Núm. CAS: 403-45-2