Ácido 6-fluoro-2-piridincarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
PC3966-1G PC3966-5G PC3966-10G
APOSPC3966-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3966-1G APOSPC3966-5G APOSPC3966-10G
Ácido 6-fluoro-2-piridincarboxílico 98%
Ácido 6-fluoro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Pto. de fusión: 139…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02181193
Núm. CAS: 402-69-7