2-Fluoro-4-nitrofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3969-100G PC3969-25G PC3969-500G
APOSPC3969-100GEA 60.9 EUR
APOSPC3969-100G APOSPC3969-25G APOSPC3969-500G
2-Fluoro-4-nitrofenol 98%
2-Fluoro-4-nitrofenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Pto. de fusión: 120…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051970
Núm. CAS: 403-19-0