2-Fluoro-6-nitrofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3970-100G PC3970-25G
APOSPC3970-100GEA 166 EUR
APOSPC3970-100G APOSPC3970-25G
2-Fluoro-6-nitrofenol 98%
2-Fluoro-6-nitrofenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Pto. de fusión: 91…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042446
Núm. CAS: 1526-17-6
EINECS: 216-199-4