1-(Difluorometoxi)-3-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3971-100G PC3971-25G PC3971-5G
APOSPC3971-100GEA 376 EUR
APOSPC3971-100G APOSPC3971-25G APOSPC3971-5G
1-(Difluorometoxi)-3-nitrobenceno 98%
1-(Difluorometoxi)-3-nitrobenceno
Formula: C₇H₅F₂NO₃
Pto. Ebullición: 240…242 °C
Densidad: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407974
Núm. CAS: 22236-07-3