2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3972-1G PC3972-5G PC3972-10G
APOSPC3972-1GEA 0 EUR
APOSPC3972-1G APOSPC3972-5G APOSPC3972-10G
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 98…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042447
Núm. CAS: 402-14-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III