4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid
PC3974-5G
APOSPC3974-5GEA 65.4 EUR
APOSPC3974-5G
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,04 g/mol
Pto. de fusión: 129…131 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00994627
Núm. CAS: 133057-83-7