4-Fluoro-2-nitrofenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-4-hydroxy-3-nitrobenzene
PC3978-100G PC3978-25G PC3978-500G
APOSPC3978-100GEA 53.8 EUR
APOSPC3978-100G APOSPC3978-25G APOSPC3978-500G
4-Fluoro-2-nitrofenol 99%
4-Fluoro-2-nitrofenol
Formula: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Pto. de fusión: 73…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042528
Núm. CAS: 394-33-2